44148
1-Dodecene
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
76,40 €
About This Item
76,40 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
491 °F
Limite d'explosivité
~4.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.430
pb
214-216 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Clé InChI
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - No data available
Point d'éclair (°C)
79 °C - No data available