Principaux documents
8.20928
Sigma-Aldrich
1-Octene
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Octene, 1-Octylene, Caprylene
5 ML
33,80 €
250 ML
40,90 €
1 L
75,10 €
33,80 €
Date d'expédition estimée le20 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
33,80 €
250 ML
40,90 €
1 L
75,10 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
203-893-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
33,80 €
Date d'expédition estimée le20 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
17.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
221 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7-6.8 % (v/v)
Viscosité cinématique
0.38 cSt(40 °C)
Pf
-102 °C
Température de transition
flash point 8 °C
Densité
0.72 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CCC)CCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Clé InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalytic Behavior of Chromium: Investigation of chromium catalysts for selective ethylene oligomerization to 1-Octene, crucial for developing advanced materials and chemicals used in various sectors, including pharmaceuticals (KA Alferov et al., 2017).
  • Analysis of Ethylene/1-Octene Copolymers: Detailed structure analysis of ethylene/1-Octene copolymers synthesized from living coordination polymerization, providing insights into the polymer structure that are critical for developing new materials (W Liu et al., 2014).
  • Phenoxyimine Zr-Catalyzed Polymerizations: Studies on unexpected s-ligand effects in phenoxyimine Zr-catalyzed copolymerizations of ethylene and 1-Octene, relevant for designing catalysts and polymers with specific properties for drug delivery systems (Y Gao et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.714 - 0.715
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F
Point d'éclair (°C)
8 °C