74738
1-Octadecene
analytical standard, ≥99.0% (GC)
35,40 €
About This Item
35,40 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
0.71 (vs air)
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
482 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.445
pb
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
14-16 °C (lit.)
Température de transition
solidification point 17-19 °C
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
Clé InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves