Documents
296309
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane
anhydrous, 99.8%, contains <=25 ppm BHT as stabilizer
Synonyme(s) :
Dioxane, Oxyde de diéthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
102551
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
356 °F
Limite d'explosivité
22 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
Point d'ébullition
100-102 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Le 1,4-dioxane peut subir une arylation oxydative catalysée par le nickel avec des acides arylboroniques pour former des éthers α-arylés.
Il peut être utilisé comme solvant pour synthétiser :
  • Du (chlorométhyl)diméthylphénylsilane à partir de chloro(chlorométhyl)diméthylsilane via une réaction de substitution catalysée par le zinc avec le bromure de phénylmagnésium.
  • Du N-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyéthyl)-acétamide à partir de 2,2,2-trifluoro-1-méthoxyéthanol et d′acétamide.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
L'article réf. 296309-4X2L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 296309-2L (article physiquement identique et possédant exactement les mêmes spécifications).
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Solubility of anthracene in binary alcohol+ 1,4-dioxane solvent mixtures.
Powell JR, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(5), 1124-1126 (1995)
Synthesis of tetraorganosilanes: (chloromethyl)dimethylphenylsilane
Murakami K, et al.
Organic Syntheses, 87, 178-178 (2010)
A xanthate-transfer approach to ?-trifluoromethylamines
Gagosz F and Zard FS
Organic Syntheses, 84, 32-32 (2007)
Tiffany N Vo et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 105(1), 110-117 (2016-08-26)
This study sought to characterize the composition and morphology of acellular mineralization occurring in thermally and chemically gelable hydrogels comprising copolymers of hydrophobic N-isopropylacrylamide as a function of hydrogel hydrophobicity and culture medium formulation. The deposition of calcium phosphate (CaP)
Raquel Palao-Suay et al.
Macromolecular bioscience, 16(12), 1824-1837 (2016-10-16)
Well-structured amphiphilic copolymers are necessary to obtain self-assembled nanoparticles (NPs) based on synthetic polymers. Highly homogeneous and monodispersed macromolecules obtained by controlled polymerization have successfully been used for this purpose. However, disaggregation of the organized macromolecules is desired when a
Articles
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.