Principaux documents
281662
Sigma-Aldrich
Éther diméthylique du diéthylèneglycol
anhydrous, 99.5%
Synonyme(s) :
2-méthoxyéthyl éther, Diméthyldiglycol, « Diglyme », Éther bis(2-méthoxyéthylique)
100 ML
149,00 €
1 L
284,00 €
2 L
402,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
149,00 €
1 L
284,00 €
2 L
402,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OCH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.17
Beilstein:
1736101
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
3 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
370 °F
Limite d'explosivité
17.4 %
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
162 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diethylene glycol dimethyl ether is a hydrophilic[1] electron-donor solvent.[2]
Application
Diethylene glycol dimethyl ether may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of 3,5-dinitrobenzaldehyde via reduction of 3,5-dinitrobenzoyl chloride using lithium aluminum tri-tert-butoxyhydride.[3]
  • Copper-catalyzed cross-coupling of iodoarenes with 4-[2,2,2-trifluoro-1-(trimethylsilyloxy)ethyl]morpholine to form the corresponding trifluoromethyl arenes.[4]
  • Conversion of olefins (for eg: (±)-α-pinene) to primary amines (3-pinanamine) via hydroboration-amination reaction.[5]
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Boranes in Functionalization of Olefins to Amines: 3-Pinanamine
Organic Syntheses, 58, 32-32 (1978)
Trifluoromethylation of Aryl Iodides Catalyzed by the
Copper(I)-Phen Complex
Shimizu N, et al
Organic Syntheses, 93, 147-162 (2016)
Kun Xue et al.
Biomaterials science, 8(3), 926-936 (2019-12-14)
Transparency is an important criterion for the application of biomaterials to the eye and essential for use as a vitreous substitute. However, there is a lack of understanding on the features of transparent hydrogels and the boundaries of transparency of
Catalytic activity of diethylene glycol dimethyl ethers in conversion of 6,7-dichloro-3-ethyl-2-ethoxynaphthazarine into echinochrome trimethyl ether.
Kochergina TY and Anufriev VF.
Russ. J. Org. Chem., 38(4), 534-537 (2002)
Simultaneous determination of six hydrophilic ethers at trace levels using coconut charcoal adsorbent and gas chromatography/mass spectrometry
Stepien DK and Puttmann W
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(5), 1743-1751 (2013)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf