324930
Zinc
powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Zinc metal powder
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
powder
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
<150 μm
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.