Principaux documents
271012
Sigma-Aldrich
N,N-Diméthylacétamide
anhydrous, 99.8%
Synonyme(s) :
DMAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Beilstein:
1737614
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
pb
164.5-166 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Application
Le N,N-diméthylacétamide peut être utilisé comme solvant dans les procédés suivantes :
  • Arylation du 2-isobutylthiazole avec du chlorobenzène, catalysée par de l′acétate-butyldi-1-adamantylphosphine de palladium(II), pour former du 5-phényl-2-isobutylthiazole.[1]
  • Synthèse d′intermédiaires β, γ, et δ-métalloesters pouvant réagir avec des chlorures d′acide pour former des γ, δ, et ε-cétoesters.[2]
  • Synthèse de (R)-(-)-méthyl 1,1′-binaphtyl-2,2′-diylphosphate, qui peut servir de précurseur à la préparation de (R)-(+)-1,1′-binaphtalène-2,2′-diol.[3]
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
L'article réf. 271012-4X2L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 271012-2L (article physiquement identique et possédant exactement les mêmes spécifications).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ethyl 5-oxo-6-methyl-6-heptenoate from methacryloyl chloride and ethyl 4-iodobutyrate
Yoshinao T, et al
Organic Syntheses, 67, 98-98 (1989)
(R)-(+)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diol
Truesdale LK
Organic Syntheses, 67, 13-13 (1989)
Density and Viscosity Measurements for Binary Mixtures of 1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate ([Emim][BF4]) with Dimethylacetamide, Dimethylformamide, and Dimethyl Sulfoxide.
Fan XH, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data (2016)
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
Articles
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf