Principaux documents
28638-U
Seringue Hamilton® 1002LTN
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
1 EA
115,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
115,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
blunt tip stainless steel (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga (blunt tip)
Description
gastight
Caractéristiques
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203083
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
2.5 mL
Compatibilité
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Questions
  1. We need of the picture. Is it possible?
    1 answer
    1. Helpful?