Principaux documents
20721
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1000, embout Luer
1002LT, volume 2.5 mL, needle size (not included)
1 EA
67,50 €
67,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
67,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
67,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass body
Taille de l'aiguille
(not included)
Caractéristiques
without needle Luer tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81401
L de l'aiguille
, n/a
Volume
2.5 mL
Catégories apparentées
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Questions
  1. is it possible to have the dimensions of the syringe?
    1 answer
    1. This is a product of Hamilton. The barrel inner diameter is 0.287 inches (7.29 mm) and the barrel outer diameter is 0.407 inches (10.3 mm). Please see the image below to review the complete product specifications.