Principaux documents
242845
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride
ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
5 G
30,00 €
100 G
37,10 €
1 KG
95,30 €
30,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
30,00 €
100 G
37,10 €
1 KG
95,30 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Beilstein:
385737
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
30,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
629 °F
Limite d'explosivité
10.3 %
Impuretés
MnO4- reducers, passes test
Résidus d'évap.
≤0.003%
Indice de réfraction
n20/D 1.390 (lit.)
pb
138-140 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
Densité
1.08 g/mL (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetic anhydride is an organic solvent. On dissolution in water it undergoes solvolysis to afford acetic acid. It is widely employed for the acetylation of various alcohols. Wacher process (starting reagent + a ketene) and Knapsack process (starting reagent = acetaldehyde) have been reported for the industrial preparation of acetic anhydride.[1]
Application
Acetic anhydride has been used as one of the reaction components in the preparation of:
  • 2-acetylamino-5-aminobenzenesulfonic acid[2]
  • 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA)[3]
  • 10-acetoxy-9-nitro-octadecanoic acid, allyl ester[4]
  • 9-nitro-oleic acid[4]
It may be used for acetylation of anisole over HBEA zeolite in a batch reactor.[2]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Acetylation of anisole by acetic anhydride over a HBEA zeolite-Origin of deactivation of the catalyst.
Rohan D, et al.
J. Catal., 177(2), 296-305 (1998)
Darcy C Burns et al.
Nature protocols, 2(2), 251-258 (2007-04-05)
This protocol describes a procedure for the synthesis of 3,3'-bis(sulfonato)-4,4'-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive, photo-switchable cross-linker. In addition, a protocol is outlined for installing the cross-linker in an intramolecular fashion onto proteins bearing two surface-exposed Cys residues. BSBCA is designed
Steven R Woodcock et al.
Free radical biology & medicine, 59, 14-26 (2012-12-04)
Nitrated fatty acids are the product of nitrogen dioxide reaction with unsaturated fatty acids. The discovery of peroxynitrite and peroxidase-induced nitration of biomolecules led to the initial reports of endogenous nitrated fatty acids. These species increase during ischemia/reperfusion, but concentrations
Lakshmi Pillai-Kastoori et al.
PLoS genetics, 10(7), e1004491-e1004491 (2014-07-11)
Ocular coloboma is a sight-threatening malformation caused by failure of the choroid fissure to close during morphogenesis of the eye, and is frequently associated with additional anomalies, including microphthalmia and cataracts. Although Hedgehog signaling is known to play a critical
David G Simmons et al.
BMC genomics, 9, 352-352 (2008-07-30)
The Prolactin (PRL) hormone gene family shows considerable variation among placental mammals. Whereas there is a single PRL gene in humans that is expressed by the pituitary, there are an additional 22 genes in mice including the placental lactogens (PL)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf