Principaux documents
W322340
Sigma-Aldrich
Phénol
greener alternative
natural, 97%, FG
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
W322340-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
179,00 €
500 G
748,00 €
1 KG
1 420,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W322340-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
179,00 €
500 G
748,00 €
1 KG
1 420,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro FEMA:
3223
Beilstein:
969616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.041
Nomenclature NACRES :
NA.21
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 176.170
FDA 21 CFR 177.1210
FDA 21 CFR 177.1580
FDA 21 CFR 177.2410
FDA 21 CFR 177.2600
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Essai
97%
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Limite d'explosivité
8.6 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
phenolic
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less
Kyoko Matsumoto et al.
Nucleic acids research, 42(16), e125-e125 (2014-07-19)
To identify and characterize transcript structures ranging from transcriptional start sites (TSSs) to poly(A)-addition sites (PASs), we constructed and analyzed human TSS/PAS mate pair full-length cDNA libraries from 14 tissue types and four cell lines. The collected information enabled us
N C Chapman et al.
Heredity, 114(6), 584-592 (2015-01-15)
Asexual reproduction via thelytokous parthenogenesis is widespread in the Hymenoptera, but its genetic underpinnings have been described only twice. In the wasp Lysiphlebus fabarum and the Cape honey bee Apis mellifera capensis the origin of thelytoky have each been traced
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf