Principaux documents
234672
Sigma-Aldrich
2,2′:6′,2′′-Terpyridine
98%
Synonyme(s) :
α,α′,α″-Tripyridyl, 2,6-Di(2-pyridyl)pyridine
250 MG
61,10 €
1 G
145,00 €
5 G
328,00 €
61,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
61,10 €
1 G
145,00 €
5 G
328,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Beilstein:
11199
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
61,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
89-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
Clé InChI
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2′:6′,2′′;-Terpyridine is a tridentate ligand[1] that can be prepared in two steps, starting with 2-acetylpyridine.[2] It coordinates with metal centers to form complexes. It is also utilized in the synthesis of chiral derivatives for asymmetric catalysis.[3]
Application
Due to the presence of three near-coplanar nitrogen donor atoms, 2,2′:6′,2′′;-terpyridine may be used as a metal-binding domain to form metallo-supramolecular structures.[4]
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
2, 2': 6', 2'-Terpyridine.
Potts KT, et al.
Organic Syntheses, 189-189 (1986)
2, 2?: 6?, 2 ?-Terpyridines: From chemical obscurity to common supramolecular motifs
Constable EC
Chemical Society Reviews, 36(2), 246-253 (2007)
Complexes of the Ruthenium (II)-2, 2': 6', 2''-terpyridine Family. Effect of Electron-Accepting and-Donating Substituents on the Photophysical and Electrochemical Properties.
Maestri M, et al.
Inorganic Chemistry, 34(10), 2759-2767 (1955)
Multinucleating 2, 2': 6', 2 ?-terpyridine ligands as building blocks for the assembly of co-ordination polymers and oligomers.
CargillaThompson AMW.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 24, 3467-3475 (1992)
New functional polymers and materials based on 2, 2': 6', 2 ?-terpyridine metal complexes.
Andres PR and Schubert US.
Advanced Materials, 16(13), 1043-1068 (2004)