496375
4′-(4-Methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
167-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C22H17N3/c1-16-8-10-17(11-9-16)18-14-21(19-6-2-4-12-23-19)25-22(15-18)20-7-3-5-13-24-20/h2-15H,1H3
Clé InChI
IDJYBUVHZHLIIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- terpyridine Ru(II) complexes
- terpyridine based Cd(II) and Hg(II) complexes
- heterobimetallic Ru(II)-Os(II) complexes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable