Principaux documents
510556
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyrimidine
95%
Synonyme(s) :
2,2′-Dipyrimidyl
1 G
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
136,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
112-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1cnc(nc1)-c2ncccn2
InChI
1S/C8H6N4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H
Clé InChI
HKOAFLAGUQUJQG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2′-Bipyrimidine (bpym) is a bridging, Π-delocalized bis chelate ligand that complexes with metal ions to form mononuclear and binuclear complexes.[1] The photoluminescence characteristics of 2,2′-bipyrimidine/lanthanide ion complexes have been studied.[2]
Application
2,2′-Bipyrimidine (bpym) may be used as a ligand in the synthesis of the following complexes: [Mn2(bpym)(N3)4] where N3 = azide[3]
  • [Fe(bt)(NCS)2]2bpym, where bt = 2,2′-bi-2-thiazoline and NCS = isocyanate[4]
  • Co2{[N(CN)2]4bpym}·H2O and Co{[N(CN)2]2bpym}·H2O[5]
  • [MoM(CO)8(bpym)] where M = Cr, Mo, W[6]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mehdi Elsayed Moussa et al.
European journal of inorganic chemistry, 2016(28), 4538-4541 (2016-11-22)
The three-component reaction of the tetrahedral diphosphorus complex [Cp
Kitty Y Chen et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11942-11952 (2018-07-22)
We report a series of structurally analogous cobalt mediators related to [Co-bpy]Z (bpy = 2,2'-bipyrimidine, Z = 2+ or 3+) to demonstrate a linear relationship between the redox potential of the Co(iii/ii)-based redox couple (Emed) and open-circuit voltage (VOC) of
Four bridging bis chelate ligands with very low lying. Π* orbitals. MO perturbation calculations, electrochemistry, and spectroscopy of mononuclear and binuclear group 6 metal tetracarbonyl complexes.
Kaim W and Kohlmann S.
Inorganic Chemistry, 26(1), 68-77 (1987)
Synthesis, Structure, and Magnetic Properties of Co2{[N(CN)2]4bpym}?H2O and M{[N(CN)2]2bpym}?H2O (M= Mn, Fe, Co; bpym= 2,2'-Bipyrimidine).
Marshall SR, et al.
Inorganic Chemistry, 39(9), 1969-1973 (2000)
Structure and photophysical behavior of 2,2'-bipyrimidine/lanthanide ion complexes in various environments.
Bekiari V, et al.
Journal of Luminescence, 128(3), 481-488 (2008)