26420
Chloro(2,2′:6′,2″-terpyridine)platinum(II) chloride dihydrate
≥99.0% (AAS)
Synonyme(s) :
Dichloro(2,2′:6′,2′′-terpyridine)platinum(II) dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (AAS)
Chaîne SMILES
O.O.Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3.2ClH.2H2O.Pt/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13;;;;;/h1-11H;2*1H;2*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
WEBUYGBVKZYTMT-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable