497274
Cobalt(II) thiocyanate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bis(thiocyanic acid)cobalt(II) salt, Cobaltous thiocyanate, Isothiocyanic acid cobalt(II) salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
N#CS[Co]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Co/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
INDBQWVYFLTCFF-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.