Principaux documents
227358
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrabromophenolsulfonephthalein
Dye content 95 %
5 G
598,00 €
598,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
598,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H10Br4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
669.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
598,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 95%
visual transition interval
6.6-8.2, yellow to purple
λmax
426 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-14-13-18(17(23)16(22)15(14)21)29(26,27)28-19(13,9-1-5-11(24)6-2-9)10-3-7-12(25)8-4-10/h1-8,24-25H
Clé InChI
ARVZQGSXIKSAAY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable