Documents
236047
Sigma-Aldrich
Tetrabromophenol Blue sodium salt
Dye content 85 %, ≥84.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,3′,3′′,4,5,5′,5′′,6-Octabromophenolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H5Br8NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1007.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
≥84.5% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Dye content, 85%
Couleur
brown to dark brown
λmax
610 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥12000 at 298-304 nm in H2O at 0.005 g/L
≥55000 at 607-613 nm in H2O at 0.005 g/L
≥59000 at 222-228 nm in H2O at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H6Br8O5S.Na/c20-7-1-5(2-8(21)17(7)28)11(6-3-9(22)18(29)10(23)4-6)12-13(24)14(25)15(26)16(27)19(12)33(30,31)32;/h1-4,28H,(H,30,31,32);/q;+1/p-1
Clé InChI
GFMOPDHPAXHAQX-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable