17269
Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide cis-7,10,13,16,19-docosapentaénoïque
447,00 €
About This Item
447,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Clé InChI
PTFHIRHGARALFY-JEBPEJKESA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3