Principaux documents
CRM46904
Supelco
cis-11-Octadecenoic methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide cis-vaccenique
1 ML
49,30 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
49,30 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
10 mg/mL in heptane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3.99 °C - closed cup