18566
all-cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, Osbond acid
1 160,00 €
About This Item
1 160,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Description
C22:5n6
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2-5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
Clé InChI
AVKOENOBFIYBSA-WMPRHZDHSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable