Principaux documents
12115
Sigma-Aldrich
Benzidine
purum p.a., ≥98.0% (N)
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminobiphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Beilstein:
742770
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (N)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
HFACYLZERDEVSX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... UGT1A4(54657)
Application
Benzidine can be used to study bioactive small molecules and cell biology. Benzidine has been used to determine pollen viability and stigma receptivity of Angelica dahurica. Benzidine has also been used to study cross-linking of horseradish peroxidase adsorbed on polycationic films.
for spectrophotometric determination of CN-, NO2-, ClO3-, SO42-
Autres remarques
Reagent for the det. of blood; Reagent for the det. of peroxidases.; Reagent for the spectrophotometric det. of CN-, NO2-, ClO3-, etc.
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
E.A. Burns
Analytical Chemistry, 32, 1800-1800 (1960)
J.L. Royer et al.
Analytical Letters, 6, 619-619 (1973)
THE BENZIDINE TEST: A CRITICAL REVIEW.
B J CULLIFORD et al.
Journal of forensic sciences, 9(1), 175-191 (1964-01-01)
Brian J Pak et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(8), e3002-e3002 (2014-08-08)
Strongyloidiasis is a persistent human parasitic infection caused by the intestinal nematode, Strongyloides stercoralis. The parasite has a world-wide distribution, particularly in tropical and subtropical regions with poor sanitary conditions. Since individuals with strongyloidiasis are typically asymptomatic, the infection can
J Whysner et al.
Pharmacology & therapeutics, 71(1-2), 107-126 (1996-01-01)
The aromatic amine benzidine (BZ) has produced various tumors, including liver tumors, in mice, rats and hamsters. BZ forms DNA adducts in rodent liver, and it is positive in most genotoxicity tests. Only bladder tumors are produced in dogs and