85L1
Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
based on naphthol AS-MX phosphate and fast blue RR salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable