08603
tert-Butyl méthyl éther
analytical standard
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Essai
≥99.9% (GC)
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
15.1 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
pb
55-56 °C (lit.)
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.