1083303
USP
tert-Butyl méthyl éther
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
635,00 €
About This Item
635,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Limite d'explosivité
15.1 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
pb
55-56 °C (lit.)
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable