442795
tert-Butyl ethyl ether
analytical standard
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
155 mmHg ( 25 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
pb
72-73 °C (lit.)
Pf
−97 °C (lit.)
Densité
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup