03202
tert-Butyl ethyl ether
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-ethoxypropane, ETBE, Ethyltert-butyl ether, Ethyltert-butyl oxide
45,80 €
About This Item
45,80 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
155 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Contient
~0.01% 2,6-Di-tert-butyl-4-methlyphenol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.376
pb
72-73 °C (lit.)
Pf
−97 °C (lit.)
Densité
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup