04050
2-Ethyl-1-hexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Alcool isooctylique
36,50 €
About This Item
36,50 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.49 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
550 °F
Limite d'explosivité
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
Technique(s)
GC/GC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
pb
183-186 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Application
- 2-Ethyl-1-hexanol is widely used in the synthesis of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a well-known plasticizer.[1][2]
- It can be used in the ring-opening alcoholysis of epoxidized vegetable ois to prepare bio-lubricants with low pour point.[3]
- It is employed as an organic solvent for applications such as post-synthetic modification of metal-organic frameworks (MOFs)[4] and esterification reaction of triphenylenes to synthesize liquid crystals.[5]
- It can also be used as a solvent and in the preparation of nanocrystalline titania thin films by screen printing.[6]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup