8.20931
1-Octanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Octanol, n-Octyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.031 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
270 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8 % (v/v)
kinematic viscosity
5.6 cSt(40 °C)
Point d'ébullition
195 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 86 °C
Solubilité
0.43 g/L (External MSDS)
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Octenes via dehydration.
- Esters via esterification with carboxylic acids.
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.826
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.7 °F
Point d'éclair (°C)
86.5 °C