Principaux documents
03650
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate
12-14% Fe basis
Synonyme(s) :
EDTA iron(III) sodium salt, Iron(III)-sodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
250 G
60,40 €
1 KG
209,00 €
60,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
60,40 €
1 KG
209,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2FeNa · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
60,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
12-14% (Fe basis)
Forme
powder or crystals
Composition
Fe, 12-14%
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Impuretés
≤15.0% Loss on drying
Solubilité
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
Clé InChI
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate is used in large-volume stacking with electroosmotic flow pump (LVSEP)[1] and in the remediation of contaminated groundwater.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Oxidative and reductive pathways in iron-ethylenediaminetetraacetic acid?activated persulfate systems.
Ahmad M, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 138(4), 411-418 (2011)
Large?volume sample stacking for analysis of ethylenediaminetetraacetic acid by capillary electrophoresis.
Zhu Z, et al.
Electrophoresis, 23(17), 2880-2887 (2002)