Documents
296856
Sigma-Aldrich
Diisopropyl ether
anhydrous, 99%, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
Isopropyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Numéro Beilstein :
1731256
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
120 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
827 °F
Contient
stabilizer
Limite d'explosivité
1-21 %, 100 °F
Impuretés
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice de réfraction
n20/D 1.367 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Diisopropyl ether may be used as a solvent for the recrystallization of compounds such as N-hydroxysuccinimide esters of acylamino acids, 2-acetyl-1,3-cyclopentanedione and cis-1,2-cyclohexanediol.
Autres remarques
The article number 296856-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 296856-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Smart morpholine-functional statistical copolymers synthesized by nitroxide mediated polymerization
Lessard BH, et al.
Polymer, 53(25), 5649-5656 (2012)
2-Acetyl-1,3-cyclopentanedione
Merenyi F and Nilsson M
Organic Syntheses, 52, 1-1 (1972)
Catalytic osmium tetroxide oxidation of olefins: cis-1,2-cyclohexanediol
VanRheenen V, et al.
Organic Syntheses, 58, 43-43 (1978)
Atmospheric chemistry of automotive fuel additives: diisopropyl ether.
Wallington TJ, et al.
Environmental Science & Technology, 27(1), 98-104 (1993)
Single stage synthesis of diisopropyl ether-an alternative octane enhancer for lead-free petrol.
Heese FP, et al.
Catalysis Today, 49(1), 327-335 (1999)