Principaux documents
0120216
Millipore
Bouillon Fraser demi en poches
Half Fraser Broth in Bags
For enrichment of samples for Listeria sp. and Listeria monocytogenes in accordance with ISO 11290, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Enrichissement primaire au bouillon Fraser
2 X 5 L
98,10 €
4 X 3 L
140,00 €
55 X 5 L
2 640,00 €
98,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
2 X 5 L
98,10 €
4 X 3 L
140,00 €
55 X 5 L
2 640,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
98,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
ISO 11290
according to ISO 11290
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
acriflavin hydrochloride, 0.0125 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
casein peptone, 5 g/L
di-sodium phosphate dihydrate, 12.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
lithium chloride, 3.0 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 5 g/L
nalidixic acid, 0.010 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.35 g/L
sodium chloride, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
sample preparation
microbiology
Adéquation
Listeria spp.
Description générale
Le bouillon Fraser demi est un milieu d'enrichissement sélectif conçu pour faciliter la récupération des listéria (Listeria sp). Ce milieu contient de la peptone, de la caséine, de l'extrait de levure et de l'extrait de viande qui apportent des nutriments essentiels, notamment des composés carbonés et azotés tels que des vitamines, des acides aminés et des oligoéléments. Le milieu est tamponné aux phosphates tandis que du chlorure de sodium maintient l'équilibre osmotique. L'acide nalidixique et l'acriflavine inhibent le développement des organismes à Gram négatif et à Gram positif respectivement, à l'exception des Listeria sp. Les Listeria sp. hydrolysent l'esculoside en glucose et en esculétol. Ce dernier se combine avec les ions ferriques du citrate d'ammonium ferrique pour former un complexe 6,7-dihydroxycoumarine brun-noir. Le citrate d'ammonium ferrique stimule également la croissance de L. monocytogenes. La bonne tolérance au sel (chlorure de sodium) des Listeria est exploitée pour inhiber le développement des entérocoques. Le chlorure de lithium permet aussi d'inhiber les entérocoques, également capables d'hydrolyser l'esculoside.
Application
Le bouillon Fraser demi est utilisé pour le préenrichissement sélectif et la détection de Listeria sp. dans les échantillons alimentaires et environnementaux.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review