Principaux documents
UST122
Supelco
Aromatic Hydrocarbon Standard
certified reference material, 1000 μg/mL in methylene chloride
1.5 ML
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1.5 ML
110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of × 1.5 mL
Fabricant/nom de marque
RTC UST-122
Concentration
1000 μg/mL in methylene chloride
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analyte
Description
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[k]fluoranthene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Naphthalene
    Phenanthrene
    Pyrene
    Afficher tout (15)
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
Antonella Profumo et al.
Talanta, 219, 121304-121304 (2020-09-06)
This paper proposes a GC-MS analytical method that can be used in forensic investigations, for comparative or provenance studies of soils with the aim to reconnect the evidence to their origin. The volatile, semi-volatile and volatilizable compounds present in soil