00675
Phosphate de tributyle
for extraction analysis, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
TBP, TBPA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for extraction analysis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
9.2 (vs air)
Pression de vapeur
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
Point d'ébullition
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
−79 °C (lit.)
Indice d'acide
<1
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤10 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.5 mg/kg
Co: ≤0.5 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?