Principaux documents
30-4000
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene
JIS special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
TCE, Trichloroéthène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH=CCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.39
Beilstein:
1736782
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
61 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
86.7 °C (lit.)
Pf
−84.8 °C (lit.)
Densité
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clé InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup - does not flash
Point d'éclair (°C)
closed cup - does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Amanda L Eiden et al.
Journal of medical entomology, 52(3), 429-436 (2015-09-04)
Permethrin is a commonly used acaricide for tick control on domestic animals and in residential environments, while fipronil use is restricted to on-animal treatment. Following widespread reports of permethrin and fipronil application failures to control indoor infestations of Rhipicephalus sanguineus
Jo Philips et al.
Chemosphere, 91(1), 7-13 (2012-12-12)
Electron donor limitations likely reduce microbial enhanced trichloroethene (TCE) dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) dissolution. This study quantitatively examined the relation between the DNAPL dissolution enhancement and the electron donor supply rate. An experiment used diffusion-cells with a 5.5 cm
Jun Yan et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 368(1616), 20120320-20120320 (2013-03-13)
Dehalococcoides mccartyi strains are corrinoid-auxotrophic Bacteria and axenic cultures that require vitamin B12 (CN-Cbl) to conserve energy via organohalide respiration. Cultures of D. mccartyi strains BAV1, GT and FL2 grown with limiting amounts of 1 µg l(-1) CN-Cbl quickly depleted
Glinda S Cooper et al.
Environmental health perspectives, 117(5), 696-702 (2009-05-30)
Our objective was to examine experimental and epidemiologic studies pertaining to immune-related, and specifically autoimmune-related, effects of trichloroethylene (TCE). We performed a literature search of PubMed and reviewed bibliographies in identified articles. We then systematically reviewed immune-related data, focusing on
Michihiro Kamijima et al.
International archives of occupational and environmental health, 80(5), 357-370 (2006-11-16)
Workers exposed to trichloroethylene (TCE) rarely show severe generalized skin disorders and accompanying hepatitis which resemble drug hypersensitivities. The disorders are completely different from solvent-induced irritating contact dermatitis, and their serious consequences have become one of the critical occupational health