251402
Trichloroethylene
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
TCE, Trichloroéthène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
61 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Impuretés
Free halogens, passes test
≤0.0001 meq/g Titr. acid
≤0.0003 meq/g Titr. base
≤0.02% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
86.7 °C (lit.)
Pf
−84.8 °C (lit.)
Densité
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Chaîne SMILES
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clé InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a solvent in the C- and O-glycosylation reactions of tetrahydropyran acetals and 2-deoxyglucopyranosides to prepare SN2 products.
- In the chemical industry for the synthesis of polyvinyl chloride, chloroacetic acid, hydrofluorocarbons, pharmaceuticals, insecticides, fungicides, fire retardants, fertilizer, and synthetic rubber.
- As a starting material in the synthesis of dichloroacetylene.
- As a reagent in the preparation of alkynic ethers.
- As a reagent for ethynylation and vinylation process.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup - does not flash
Point d'éclair (°C)
closed cup - does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)