Principaux documents
56449C
SAFC
Milieu essentiel minimum d′Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without calcium chloride, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
MEM
10 L
107,00 €
50 L
423,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 L
107,00 €
50 L
423,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.71
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.620 mg/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Quantité
Formulated to contain 11.0 grams of powder per liter of medium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ping Ye et al.
BMC cell biology, 10, 2-2 (2009-01-14)
Control of intercellular penetration of microbial products is critical for the barrier function of oral epithelia. We demonstrated that CD24 is selectively and strongly expressed in the cells of the epithelial attachment to the tooth and the epithelial lining of