Principaux documents
28-4680
Sigma-Aldrich
Solvent naphtha
CP
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
CP
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.4 °F
Point d'éclair (°C)
25.8 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :