1.09718
Petroleum
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Petroleum
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.6-7 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.2% Aromatics (as naphthalene)
Viscosité cinématique
1.23 cSt(40 °C)
Pf
<-50 °C
Température de transition
flash point 62 °C
Solubilité
insoluble <0.001 g/L
Densité
0.749-0.761 g/cm3 at 25 °C
Traces de cations
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Liaison
Autres remarques
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup