Principaux documents
CRM40755
Supelco
Terpene Mix A
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
1 ML
524,00 €
524,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
524,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
524,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL each component in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cannabis testing
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Essential Oil Analysis Essential oils are complex mixtures of chemical compounds produced by living organisms and isolated from specific plant parts of known taxonomic origin. Their composition mainly includes monoterpenes, sesquiterpenes, and their oxygenated derivatives, as well as aldehydes, alcohols, and esters. In collaboration with Chromaleont and Shimadzu, our integrated solutions enhance efficiency and sustainability for the analysis of essential oils, addressing demanding workflows through innovative research, case studies, consumables, and applications.Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    beta-Pinene
    Camphene
    alpha-Pinene
    3-Carene
    alpha-Terpinene
    (R)-(+)-Limonene
    gamma-Terpinene
    L-(-)-Fenchone
    Fenchol
    (1R)-(+)-Camphor
    Isoborneol
    Menthol
    Citronellol
    (+)-Pulegone
    Geranyl acetate
    alpha-Cedrene
    alpha-Humulene
    Nerolidol
    (+)-Cedrol
    (-)-alpha Bisabolol
    Afficher tout (20)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Protocoles
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Chromatograms
suitable for GC/MS, suitable for solid phase microextraction (SPME)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is a components of this MIx Terpenes
    1 answer
    1. The components of this product are listed on the product detail page under 'Analyte'. The concentration of each analyte is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/crm40755#product-documentation