Documents
W522708
Sigma-Aldrich
Orange terpenes
natural, FG
Synonyme(s) :
Orange oil terpenes, Orange terpenes
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
oranges
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
176 °C (lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
128.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53.4 °C - closed cup