19-3510
Iodométhane
SAJ first grade, ≥93.0%
Synonyme(s) :
Iodure de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4.89 (vs air)
Pression de vapeur
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Pureté
≥93.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
41-43 °C (lit.)
Pf
−64 (lit.)
Densité
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.1 °C - closed cup