PHR3504
Iodométhane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Iodure de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.89 (vs air)
Pression de vapeur
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
41-43 °C (lit.)
Pf
−64 (lit.)
Densité
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.8 °F
Point d'éclair (°C)
32.1 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)