01-0390
Acetic anhydride
SAJ first grade, ≥93.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥93.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
629 °F
Limite d'explosivité
10.3 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.390 (lit.)
Point d'ébullition
138-140 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
Densité
1.08 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)