Principaux documents
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
100 ML
88,40 €
88,40 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
88,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
210-459-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,40 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 47 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
213-214 °C/1013 hPa
Pf
7-8 °C
Température de transition
flash point 111 °C
Densité
1.243 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
O1C(=O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Clé InChI
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.8 °F
Point d'éclair (°C)
111 °C