11162306001
Roche
ATP-γ-S
=90% (HPLC), solution, pkg of 200 μL (20 μmol)
Synonyme(s) :
adenosine-5′-o-(3-thio-triphosphate)
Description
C10H16N5O12P3SLi (Formula)
Lithium salt
Pureté
90% (HPLC)
Forme
solution
Poids mol.
523.2
Conditionnement
pkg of 200 μL (20 μmol)
Fabricant/nom de marque
Roche
λmax
260 nm at 100 mmol/L
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to treat THP-1 macrophage cell lines for testing if endoplasmic reticulum (ER) stress causes the production of interleukin (IL)-1β
- in amide hydrogen exchange (HX) experiments coupled to mass spectrometry and study the cyclomarin A (CymA)-induced structural changes in NMtb-ClpC
- as a supplement in CMG-binding buffer for gel-based DNA unwinding assays
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available