Principaux documents
808512
Sigma-Aldrich
γ-[(Propargyl)-imido]-ATP sodium salt
Synonyme(s) :
Adenosine-5’-[γ-(propargyl)-imido]triphosphate sodium salt
1 MG
248,00 €
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
248,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H19N6O12P3 · xNa+
Poids moléculaire :
544.24 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Solubilité
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3O[C@H](COP(OP(O)(OP(O)(NCC#C)=O)=O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C13H19N6O12P3/c1-2-3-18-32(22,23)30-34(26,27)31-33(24,25)28-4-7-9(20)10(21)13(29-7)19-6-17-8-11(14)15-5-16-12(8)19/h1,5-7,9-10,13,20-21H,3-4H2,(H,24,25)(H,26,27)(H2,14,15,16)(H2,18,22,23)/t7-,9-,10-,13?/m1/s1
Clé InChI
PIPOEUYSJJTELD-RJNFYWFKSA-N
Application
Lee, et al,.[1] reported a non-radioactive version of in vitro phosphorylation where γ-[(Propargyl)-imido]-ATP (compound 1)[1] was successfully used instead of γ-32P-modified ATP to phosphorylate GST-tagged recombinant p27kip1 with protein kinase cdk2. The phosphorylated, alkyne-modified protein substrate can be labeled with azides of biotin or fluorescent dyes using Cu(I)-catalyzed click chemistry.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Sarah E Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(14), 3804-3807 (2009-05-05)
We hereby present a simple yet novel chemical synthesis of a family of gamma-modified ATPs bearing functional groups on the gamma-phosphate that are amenable to further derivatization by highly selective chemical manipulations (e.g., click chemistry, Staudinger ligations). A preliminary screen