Principaux documents
XX4504704
Millipore
Grille de support de filtre, 47 mm, acier inoxydable
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Filter Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel screen
Niveau de qualité
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with 47-mm HP Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Applications :
Les supports filtres en acier inoxydable en ligne sont couramment utilisés pour filtrer les gaz ou les liquides à des pressions d'entrée de 20 à 700 bar. La pression différentielle dépend du type de filtre utilisé. Tous les supports filtres peuvent être stérilisés en autoclave (disponibles en diamètres de 25 mm et 47 mm).
Le support filtre XX4404700 est équipé d'une grille de support de contre-pression. Il peut être stérilisé en autoclave avec le filtre en place en cas d'utilisation de grilles de support à revêtement en PTFE XX4404702 ou XX4404704.
- Les références XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 et 00907P sont des pièces de rechange pour le support filtre XX4404700.
Le support filtre XX4504700 peut être équipé d'une grille de support de filtre en amont XX4504704, pour protéger le filtre contre la contre-pression.
- Les références XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 et XX45047RK sont des pièces de rechange pour le support filtre XX4504700.
Des pièces de rechange pour le support filtre SS de 25 mm sont disponibles sous forme de kit sous la référence XX45025RK, qui inclut : (3) vis à tête hexagonale en acier inoxydable, (3) joints toriques Buna-N traités par LCR (2-018), (1) grille de support en acier inoxydable, (1) clé Allen.
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.