Principaux documents
XX4004740
Millipore
Support filtre sous pression en acier inoxydable, 47 mm, 340 ml
Stainless Steel Pressure Filter Holder, 47mm, 340mL
Synonyme(s) :
Support filtre en acier inoxydable
1 EA
2 380,00 €
2 380,00 €
Date d'expédition estimée le09 juillet 2025Détails
Changer de vue
1 EA
2 380,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
2 380,00 €
Date d'expédition estimée le09 juillet 2025Détails
Matériaux
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
fluoroelastomer A seal
silicone stopper
stainless steel adapter (for tubing)
stainless steel barrels
stainless steel base
stainless steel cap (for top)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Hauteur
53.3 cm
Diamètre
7 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
11.3 cm2
Diam. du préfiltre
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccords
9.5 mm (3/8 in.) inlet hose connector
9.5 mm (3/8 in.) inlet/outlet hose connector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Stainless Steel Pressure Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Ces supports filtres sont la solution idéale pour l'ultranettoyage ou la stérilisation de volumes de liquides en vrac. Leur corps cylindrique peut contenir 100 ml (ou 340 ml) de liquide, ce dernier étant est filtré par l'application d'une pression de gaz externe à travers un filtre adapté fixé à la base du support.
Caractéristiques et avantages :
•Réservoir pouvant contenir 100 ml (ou 340 ml) de liquide pour une filtration en vrac
•Autoclavable avec la membrane en place pour une filtration stérile
Applications :
Filtration en vrac
Minsoo Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(23) (2019-11-27)
Superabsorbent polymer (SAP) is attracting attention as a water-entraining admixture that reduces shrinkage or heals cracks in concrete. Cross-linked sodium polyacrylate SAPs, which are the most widely produced SAPs in the global market, are applicable as concrete admixtures. However, there