XX5014700
Support filtre en Pyrex Millipore classique (kit)
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
Synonyme(s) :
Support filtre en verre
444,00 €
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
About This Item
444,00 €
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Niveau de qualité
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
22.9 cm
Diamètre
8.0 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Raccords
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Classic Glass Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
47 mm, support de membrane en verre fritté, entonnoir de 500 ml
Ce support filtre en verre classique est un outil incontournable pour tout laboratoire de recherche. Sa conception polyvalente permet de l'utiliser dans diverses applications et il est décliné en trois matériaux différents pour s'adapter à tous vos besoins.
Ce produit est un kit composé des articles suivants :
(Référence – Description)
XX5014704 – Entonnoir en verre borosilicaté Millipore, 500 ml, 47 mm, joint rodé
XX1014703 – Pince d'assemblage en aluminium anodisé Millipore, 47 mm
XX1014702 – Base pour support filtre Millipore en Pyrex, 47 mm et bouchon
ALIGNED05 – Guide d'alignement Millipore, 47 mm, pack de 5
Caractéristiques et avantages :
• Produit conçu pour faciliter la mise en place et le retrait des membranes
• Trois matériaux au choix pour s'adapter aux besoins de chaque application
• Stérilisation par rayonnement UV ou à l'autoclave, avec filtre en place, pour les analyses bactériologiques
Applications :
Filtrations et clarifications classiques, analyses bactériologiques, analyse de la contamination particulaire des huiles et des fluides hydrauliques, cytologie exfoliative.
Principe
Notes préparatoires
Rayonnement UV ou autoclavage sans le filtre